Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 x 1 L | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 162,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: yes
phenol red: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description HEPES Modification, with Earle′s salts, L-glutamine and 25 mM HEPES, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture | description Modified, with Earle′s salts, without L-glutamine, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture | description With Earle′s salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture |
| form powder | form powder | form liquid | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components L-glutamine: yes | components L-glutamine: no | components sodium pyruvate: no | components HEPES: no |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 400 | Quality Level 500 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medium 199
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-14-6 + 10035-04-8
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?