Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 vial | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 119,00 |
10 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 337,00 € 286,45 |
Über diesen Artikel
€ 119,00
Quality Segment
form
lyophilized powder
usage
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels
mol wt
6,500-66,000 Da
storage temp.
2-8°C
Application
Preparation Note
Other Notes
Aprotinin, Rinderlunge (6'500)
α-Lactalbumin, Kuhmilch (14'200)
Trypsin-Inhibitor, Sojabohnen (20'000)
Trypsinogen, Rinderpankreas (24'000)
Carboanhydrase-, Rindererythrozyten (29'000)
Glycerinaldehyd-3-phosphat-dehydrogenase, Kaninchenmuskel (36'000)
Ovalbumin, Hühnerei (45'000)
Albumin, Rinderserum (66'000)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| mol wt 6,500-66,000 Da | mol wt 6,500-200,000 Da | mol wt - | mol wt 8,000-220,000 Da |
| usage sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels, sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm) | usage sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm), sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm), vial sufficient for 50-100 PhastGels | usage sufficient for 20 applications (on 10 cm × 10 cm mini gels) | usage - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SigmaMarker™
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?