Merck
S8445
Sigma-Aldrich
SigmaMarker
wide range, mol wt 6,500-200,000 Da
Synonym(e):
protein markers, protein standards
Größe auswählen
1 VIAL
€ 95,10
10 VIALS
€ 464,00
€ 95,10
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 VIAL
€ 95,10
10 VIALS
€ 464,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41105337
NACRES:
NA.25
€ 95,10
Voraussichtliches Versanddatum26. März 2025
Qualitätsniveau
Form
lyophilized powder
Verwendung
sufficient for 10-20 large gels (16 × 18 cm)
sufficient for 20-30 mini-gels (10 × 10 cm)
1 vial sufficient for 50-100 PhastGels
Mol-Gew.
6,500-200,000 Da
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
SigmaMarker sind für den Einsatz mit Laemmli SDS-PAGE, PhastSystem (Pharmacia) und Schägger und von Jagow SDS-PAGE (Tricin) ausgelegt. SigmaMarker decken den Molekulargewichtsbereich der meisten Proteine sowie deren Untereinheiten ab. Die Marker sind mit Probenpuffer lyophilisiert, so dass sie nach der Rekonstitution mit deionisiertem Wasser sofort verwendet werden können. Die Marker sind so formuliert, dass eine Verteilung von gut definierten Banden von ungefähr gleicher Intensität nach der Elektrophorese und Coomassie-Blau-Färbung erzielt wird.
SigmaMarker has been used as a protein marker in sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).[1]
Sonstige Hinweise
Protein (Mol. Gew.)
Aprotinin, Rinderlunge (6'500)
α-Lactalbumin, Kuhmilch (14'200)
Trypsin-Inhibitor, Sojabohnen (20'000)
Trypsinogen, Rinderpankreas (24'000)
Carboanhydrase, Rindererythrozyten (29'000)
Glycerinaldehyd-3-phosphat-dehydrogenase, Kaninchenmuskel (36'000)
Ovalbumin, Hühnerei (45'000)
Glutaminsäure-Dehydrogenase, Rinderleber (55'000)
Albumin, Rinderserum (66'000)
Phosphorylase B, Kaninchenmuskel (97'000)
β-Galactosidase, E. coli (116'000)
Myosin, Schweineherzen (200'000)
Wird 12 Proteinbanden mit der Coomassie-Blau-Färbung ergeben.
Rekonstituierung
Reconstitution with 100 μl of deionized water results in a solution containing 2-3.5 mg of protein per ml of 62 mM Tris-HCl, pH 6.8, 1 mM EDTA, 4% sucrose, 10 mM TCEP, 2% SDS, and 0.01% bromophenol blue.
Rechtliche Hinweise
SigmaMarker is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Thermal denaturation of pea globulins (Pisum sativum L.)-molecular interactions leading to heat-induced protein aggregation.
Mession JL, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 1196-1204 (2013)
Natalia Bourguignon et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 175, 19-28 (2019-03-18)
In the present study the polycyclic aromatic hydrocarbon removal and metabolic adaptation of Amycolatopsis tucumanensis DSM 45259 were investigated. Analysis of one-dimensional gel electrophoresis of crude cell extracts revealed differential synthesis of proteins which were identified by MALDI-TOF. To elucidate
I Berrazaga et al.
Journal of dairy science, 102(2), 1066-1082 (2018-11-26)
Food formulation and process conditions can indirectly influence AA digestibility and bioavailability. Here we investigated the effects of formulation and process conditions used in the manufacture of novel blended dairy gels (called "mixed gels" here) containing fava bean (Vicia faba)
Blanca Areli Mondaca-Navarro et al.
Journal of the science of food and agriculture, 100(7), 3228-3235 (2020-02-29)
Protein glycation by Maillard reaction is commonly used to improve the functional and bioactive properties of food proteins. It is also known that this glycation method can be accelerated by heat without the need for chemical reagents that could be
Mehtap Çelik et al.
Journal of food science and technology, 56(6), 3023-3032 (2019-06-18)
The aims of this research were to examine the effect of pH on extraction of proteins from sour cherry (Prunus cerasus L.) kernels, and to investigate the functional properties of the resulting protein concentrate. The optimum pH values for the
Questions
  1. Can the marker be used when the staining method used is Silver staining? Is the marker compatible with Gel and buffers from other makers too. We are considering purchasing the marker for using also as control in Proteomics analysis. Regards,
    1 answer
    1. This product is suitable for silver staining and compatible with gels and buffers from other suppliers. Please see the link below to review the product technical bulletin, including the recommended protocol:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/421/562/s8445bul.pdf