Fortfahren mit
C1992
ColorBurst Elektrophoresemarker
mol wt 8,000-220,000 Da
Synonym(e):
protein markers, protein molecular weight markers, protein standards
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 296,00
5 x 1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.030,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105337
NACRES:
NA.25
MDL number:
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
€ 296,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
mol wt
8,000-220,000 Da
pH
8
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Brilliantly colored, exceptionally well-resolved, convenient, and stable, ColorBurst protein molecular weight markers perform impressively in a variety of gel compositions and concentrations. ColorBurst Markers are composed of 8 polypeptides which have been chemically reduced and conjugated to brilliantly colored dyes. Conveniently, ColorBurst Markers require no resuspension, reduction, or heating prior to use.
Colorburst kann verwendet werden, um Molekulargewichte der Proben zu berechnen, um den Fortschritt eines Elektrophoreselaufs zu überwachen oder zum Anzeigen, dass ein Elektroblot abgeschlossen ist.
Preparation Note
Jedes Vial ColorBurst enthält 500 μL Lösung, ausreichend für mindestens 50 Minigel-Applikationen.
Other Notes
Die Lösung enthält Myosin-violett, BSA-rot, GDH-blau, ADH-rot, Carboanhydrase-orange, Trypsin Inhibitor-blau, Lysozym-rot, Aprotinin-blau, 200 mM Tris, SDS und Formamid. Jedes Lot bietet die ersichtlichen Molekulargewichte, bestimmt durch Vergleich mit einem nicht-konjugierten Standard.
Legal Information
ColorBurst is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6210S8445M3913
Quality Level
200
Quality Level
100, 200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
mol wt
8,000-220,000 Da
mol wt
-
mol wt
6,500-200,000 Da
mol wt
6,500-66,000 Da
pH
8
pH
-
pH
-
pH
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
target_organs
Blood
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
75-12-7
CAS No.
75-12-7
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)