Fortfahren mit
M3907
Metabolic Pathways, 22nd Ed.
Poster
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 18,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41100000
€ 18,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
size
26 in. × 39.5 in.
General description
This 22nd edition of the IUBMB-Nicholson Metabolic Pathways Chart features an enhanced ATP metabolism in mitochondria and chloroplasts. It illustrates the sequences of reactions involved in different aspects of metabolism and how they are integrated. The backbone of the map is the Glycolytic Pathway, followed by the TCA (Krebs) Cycle and the ElectronTransport System, which together produce most of the energy (ATP) required for all life. Most other aspects of metabolism are associated with this backbone and are differentiated by the use of color. Human metabolism is distinguished by the use of black arrows. Some 550 reactions are identified by their IUBMB Enzyme Commission (EC) numbers which are then indexed.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I8014M378215-107
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 1998
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
publication info
-
size
26 in. × 39.5 in.
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metabolic Pathways, 22nd Ed.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)