Fortfahren mit
M3763
Adenosin-5′-(α,β-methylen)diphosphat
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
α,β-Methylenadenosin-5′-diphosphat, ADP[α,β-CH2], AMP-CP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 464,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H17N5O9P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
425.23
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
223-194-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
633678
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-5′-(α,β-methylen)diphosphat, ADP analog
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
Application
Adenosin-5′-(α,β-methylen)diphosphat wird als Bestandteil von Kulturmedien verwendet, um seine Wirkung als Inhibitor der Differenzierungsgruppe 73 (CD73) und der adenosinergischen Signalregulation über die CD73 oder Ecto-5′-Nukleotidase zu untersuchen.
Preparation Note
Bei Erhitzung bis zu ca. 50 mg/mL in Wasser löslich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2252M8386A9272
biological source
synthetic (organic)
biological source
yeast
biological source
synthetic (organic)
biological source
yeast
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M3763-25MG04061834050544
M3763-10MG04061834050537