Wichtige Dokumente
M8386
α,β-Methyleneadenosine 5′-diphosphate sodium salt
CD73 inhibitor
Synonym(e):
AMP-CP
Größe auswählen
€ 228,00
Größe auswählen
About This Item
€ 228,00
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic (organic)
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Löslichkeit
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2.Na.H/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21;;/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21);;
InChIKey
HEBWZOPLDYDXPJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?