This product is an ammonium sulfate suspension of Myokinase. This information may be determined by values reported in the Certificate of Analysis. A survey of recent lots indicates the an average volume of 160 uL for the 1KU package size, 400 uL for the 2.5KU package size, 800 uL for the 5KU package size, and 1.6 mL for the 10KU package size. The enzyme activity may range from 1500 - 3000 units per milligram protein and the protein concentration may range from 1 - 10 mg/mL. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/m3003#product-documentation
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 76,60 | |
| 2500 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 122,00 | |
| 5000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 229,00 | |
| 10000 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 345,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
1,500-3,000 units/mg protein (biuret)
mol wt
21 kDa
foreign activity
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%, lactic dehydrogenase and pyruvate kinase ≤0.01%
storage temp.
2-8°C
General description
Myokinase, die auch als Adenylatkinase oder ADK bezeichnet wird, ist ein Phosphotransferase-Enzym. Sie gehört zur Familie der Nukleosid-Monophosphatkinasen. Myokinase ist ein Enzym, das in Skelettmuskel vorkommt und als Phototransferaseagitator agiert.
Application
- In einer Studie zur Beurteilung ihrer Reaktion mit den Quecksilberverbindungen p-Hydroxymercuribenzoat und p-Mercuribenzolsulfonat [1]
- In einer Studie zur Untersuchung der ligandenbindenden Eigenschaften ihrer Peptidfragmente [2]
- Als eine der Komponenten in der ATP-Erzeugungslösung zur Quantifizierung von 3’3’-c-di-AMP mit einem AMP-Luciferase-Assay [3]
Biochem/physiol Actions
Myokinase ist ein Schlüsselenzym des Adeninnukleotidmetabolismus. Die Wirkung von Myokinase gewährleistet, dass die Adeninnukleotide (ATP, ADP und AMP) im Zytosol im Gleichgewicht bleiben.
Myokinase katalysiert folgende Reaktion: ADP + ADP → ATP + AMP
Physical form
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 1,500-3,000 units/mg protein (biuret) | specific activity 350-600 units/mg protein | specific activity 350-600 units/mg protein | specific activity ≥4,000 units/mg protein |
| biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle | biological source rabbit muscle |
| form ammonium sulfate suspension | form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form ammonium sulfate suspension |
| mol wt 21 kDa | mol wt 237 kDa | mol wt 237 kDa | mol wt calculated mol wt 53.2 kDa |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| foreign activity 3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.05%, lactic dehydrogenase and pyruvate kinase ≤0.01% | foreign activity lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, and myokinase ≤0.01%, phosphoglucomutase ≤0.05% | foreign activity lactic dehydrogenase, creatine phosphokinase, phosphoglucomutase, and myokinase ≤0.01% | foreign activity 3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001% |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M3003-1KU | 04061832924526 |
| M3003-2.5KU | 04061834046295 |
| M3003-10KU | 04061832924519 |
| M3003-5KU | 04061832924540 |
-
M3003-1KUの容量についてお教えください。