Fortfahren mit
T2391
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Synonym(e):
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 257,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 325,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥4,000 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type III-S
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥4,000 units/mg protein
mol wt
calculated mol wt 53.2 kDa
foreign activity
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
storage temp.
2-8°C
Application
Triosephosphate isomerase has been used in a study to assess molecular characterizations of Cryptosporidium, Giardia, and Enterocytozoon. [1] Triosephosphate isomerase has also been used in a study to investigate apoptosis of hepatocellular carcinoma cell lines. [2]
Physical form
Crystalline suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution, pH 6.0
Analysis Note
Protein determined by biuret
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole D-glyceraldehyde 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate per min at pH 7.6 at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G1881T6258P9544
description
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
description
Type III, ammonium sulfate suspension
description
Type X, lyophilized powder, ≥3,500 units/mg protein
description
Type XI, lyophilized powder, ≥200 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
rabbit muscle
specific activity
≥4,000 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
≥3,500 units/mg protein
specific activity
≥200 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
mol wt
calculated mol wt 53.2 kDa
mol wt
-
mol wt
calculated mol wt 53.2 kDa
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)