Fortfahren mit
M1167
Magnetic separators
For microcentrifuge tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.150,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41123300
€ 1.150,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
General description
Plastic frames with embedded permanent magnets for affinity filtration with magnetic matrices. These separators attract magnetic particles and bound material to the side of the vessel. Unbound soluble components remain in the supernatant, and particulates settle to the bottom.
Rack accommodates six 1.5 mL microcentrifuge tubes, and provides a vertical separation in less than 5 minutes.
Application
Magnetic separators are used in affinity chromatography. Magnetic separators have been used to remove malaria-infected red blood cells (pRBCs) from blood circulation in patients with severe malaria.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z740157Z740156Z740155
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)