Fortfahren mit
Spend € 450 — Save 5 %; Spend € 700 — Save 10 %; Spend € 1.500 — Save 15 %*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
4 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 256,00 |
Über diesen Artikel
€ 256,00
Sparen Sie bis zu 15 %
feature
for 1.5 mL tubes
manufacturer/tradename
Dexter Magnetic Technologies 2501009
General description
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1.5S, for 1.5 mL tubes | description 15SX, for 15 mL tubes | description for 500 ml vessels | description The PureProteome Magnetic Stand, 15 mL is designed for use with PureProteome Magnetic Beads in affinity purifications (e. g., His-tag purifications or immunoprecipitations). |
| manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501009 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2501023 | manufacturer/tradename Dexter Magnetic Technologies 2906019-1 | manufacturer/tradename PureProteome |
| feature for 1.5 mL tubes | feature for 15 mL tubes | feature - | feature binder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LifeSep magnetic separation stand
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?