Z740156
LifeSep magnetic separation stand
15SX, for 15 mL tubes
Synonym(e):
magnetic separation equipment
Größe auswählen
€ 781,00
Größe auswählen
About This Item
€ 781,00
Empfohlene Produkte
Leistungsmerkmale
for 15 mL tubes
Hersteller/Markenname
Dexter Magnetic Technologies 2501023
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Patented Nd-Fe-B magnet configuration for optimal results
- Open-faced design for clear visibility
- Rapid separation of micro- and nanometer beads
- Easy aspiration
- Superior particle retention
- Removable base for easy cleaning
- Durable and easy to use
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)