Fortfahren mit
M0757
Isopropylmyristat
≥90% (GC)
Synonym(e):
Isopropyl-myristat, Isopropyl-tetradecanoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 42,90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 129,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)12COOCH(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-751-4
Beilstein/REAXYS Number:
1781127
MDL number:
€ 42,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥90% (GC)
form
liquid
refractive index
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp
~3 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Formulation design and development of matrix diffusion controlled transdermal drug delivery of glimepiride.: This study discusses the design of a transdermal drug delivery system for glimepiride, utilizing matrix diffusion mechanisms potentially incorporating Isopropyl Myristate to enhance permeation (Akram et al., 2018).
  • Investigation of microemulsion and microemulsion gel formulations for dermal delivery of clotrimazole.: This article evaluates formulations incorporating Isopropyl Myristate for enhanced dermal delivery of clotrimazole, highlighting its role in improving drug solubility and skin absorption rates (Zhang and Michniak-Kohn, 2018).
Biochem/physiol Actions
Isopropyl myristate (myristic acid isopropyl ester) is used to change the physicochemical characteristics of microsheres such as poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) microspheres. Isopropyl myristate is used as a oil phase component in the formulation of microemulsion systems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W3556901724728.22102
functional group
ester
functional group
-
functional group
ester
functional group
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥90% (GC)
assay
≥98%
assay
98%
assay
≥98.0% (GC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropylmyristat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
>302.0 °F
flash_point_c
> 150 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
M0757-1L04061838258403
M0757-250ML04061838258410