Wichtige Dokumente
172472
Isopropylmyristat
98%
Synonym(e):
Isopropyl-myristat, Isopropyl-tetradecanoat
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.434 (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
~3 °C (lit.)
Dichte
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChIKey
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
>302.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 150 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?