Fortfahren mit
8.22102
Isopropylmyristat
for synthesis
Synonym(e):
Isopropylmyristat, Tetradecansäure-Isopropylester, Myristinsäure-Isopropylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 22,20
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 114,00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 238,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H34O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.45
UNSPSC Code:
12352108
EC Index Number:
203-751-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 22,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
>300 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
140 °C/3 hPa
transition temp
flash point >150 °C
solubility
<0.05 mg/L
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
InChI key
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nanoemulsionsformulierung: Eine Studie zur Formulierung von Celastrol-Nanoemulsionen unter Verwendung von Isopropylmyristat und nativem Kokosöl zur Verbesserung von Arzneimittelabgabesystemen (Abdullah et al., 2022).
  • Grüne Syntheseansätze: Untersuchung von grünen Synthesemethoden zur Herstellung von Isopropylmyristat in neuartigen Einphasenmedien, die zu nachhaltigen chemischen Prozessen beitragen (Vadgama et al., 2015).
  • Verbesserung der transdermalen Arzneimittelabgabe: Untersuchung der Auswirkungen von Isopropylmyristat als Verstärker der Hautpenetration zur Verbesserung der Abgabe pharmazeutischer Wirkstoffe (Zhao et al., 2016).
Analysis Note
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98,0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,853–0,854
Identität (IR): entspricht
Das Produkt kann aufgrund seines spezifischen Schmelzbereichs als Feststoff, Flüssigkeit, erstarrte oder unterkühlte Schmelze vorliegen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
8.17066172472W355690
assay
≥98.0% (GC)
assay
-
assay
98%
assay
≥98%
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/cm3 at 20 °C
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
140 °C/3 hPa
bp
140 °C/3 hPa
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
bp
193 °C/20 mmHg (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
>300 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isopropylmyristat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_c
> 150 °C
flash_point_f
>302.0 °F
Questions
  1. Hello, I would like to know what the expiry date is of isopropyl myristate SKU 8221021000 Lotno. S8302002247. I couldn't find the CoA nor the CoQ. Could this maybe be send to me? I need this for our product documentation regarding GDP rules.
    1 answer
    1. This product has a minimum shelf life of July 31st, 2027. The Certficate of Analysis can be located on the below webpage using the Lot number "S8302002", the last three digits "-247" is the packing code, and is not relevant to the Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/mm/822102