Fortfahren mit
M0132
5-Methyltetrahydrofolsäure Dinatriumsalz
≥88% (UV-vis)
Synonym(e):
5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyl-L-glutaminsäure Dinatriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H23N7Na2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.42
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥88% (UV-vis)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CN1C(CNc2ccc(cc2)C(=O)N[C@H](CCC([O-])=O)C([O-])=O)CNc3nc(N)nc(O)c13
InChI
1S/C20H25N7O6.2Na/c1-27-12(9-23-16-15(27)18(31)26-20(21)25-16)8-22-11-4-2-10(3-5-11)17(30)24-13(19(32)33)6-7-14(28)29;;/h2-5,12-13,22H,6-9H2,1H3,(H,24,30)(H,28,29)(H,32,33)(H4,21,23,25,26,31);;/q;2*+1/p-2
InChI key
KKIWVYLOTHCGRV-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
5-Methyl-THF acts as both cofactor and substrate in the regeneration of methionine from homocysteine through the action of 5-methyl-THF-homocysteine S-methyltransferase.
Packaging
verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SRE0010T3125G1135
assay
≥88% (UV-vis)
assay
≥88% (UV-vis)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
300
Quality Level
100, 400
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)