Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 91,20 | |
| 5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 366,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
L-Glutaminsäure γ-(4-Nitroanilid), γ-glutamyl transpeptidase substrate
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N[C@@H](CCC(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H13N3O5/c12-9(11(16)17)5-6-10(15)13-7-1-3-8(4-2-7)14(18)19/h1-4,9H,5-6,12H2,(H,13,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
InChI key
WMZTYIRRBCGARG-VIFPVBQESA-N
General description
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility formic acid: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility water: 5 mg/mL, clear, yellow | solubility H2O: 100 mg/mL, clear, yellow-green | solubility methanol with 1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| G1135-1G | 04061833625149 |
| G1135-5G | 04061833625156 |