Unfortunately, this product is not tested to determine the identity of any impurities.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 81,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 185,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 943,00 |
Über diesen Artikel
€ 81,00
biological source
synthetic
Quality Segment
form
powder
concentration
≥65% (when packaged)
color
faintly yellow to light brown
solubility
0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC2=C(NC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)CN2)C(=O)N1
InChI
1S/C19H23N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,11-12,21,23H,5-8H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H4,20,22,25,26,30)/t11?,12-/m0/s1
InChI key
MSTNYGQPCMXVAQ-KIYNQFGBSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| solubility 0.1 M phosphate pH 7.0: soluble-5 mg/mL, clear to slightly hazy, light yellow to brownish-yellow | solubility water: 25 mg/mL | solubility - | solubility - |
| biological source synthetic | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100, 400 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color faintly yellow to light brown | color - | color light yellow to dark yellow-orange | color - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Self-heat. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Gibt es Angaben darüber, aus was die verbleibenden 35 % des Produktes bestehen?