Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 209,00 | |
| 500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.090,00 € 926,50 |
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Level
color
white
solubility
H2O: soluble
SMILES string
[Na+].CCCN(CCC)C(=O)C(CCC([O-])=O)NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C18H26N2O4.Na/c1-3-12-20(13-4-2)18(24)15(10-11-16(21)22)19-17(23)14-8-6-5-7-9-14;/h5-9,15H,3-4,10-13H2,1-2H3,(H,19,23)(H,21,22);/q;+1/p-1
InChI key
UFMWGCINVOIJSO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... CCK(885), CCKAR(886), CCKBR(887)
mouse ... CCK(12424)
rat ... CCK(25298)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility - | solubility - |
| color white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
| Gene Information human ... CCK(885), CCKAR(886), CCKBR(887) | Gene Information human ... SCN10A(6336), SCN11A(11280), SCN1A(6323), SCN2A(6326), SCN3A(6328), SCN4A(6329), SCN5A(6331), SCN7A(6332), SCN8A(6334), SCN9A(6335) | Gene Information - | Gene Information - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| M006-500MG | 04061832677194 |
| M006-100MG | 04061833992500 |