Fortfahren mit
L6293
LY-364947
≥98% (HPLC), Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (ALK5) inhibitor, powder
Synonym(e):
4-[3-(2-pyridinyl)-1H-pyrazol-4-yl]-quinoline, HTS 466284, Transforming Growth Factor-β Type I Receptor Kinase Inhibitor
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 202,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 783,00
€ 665,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H12N4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.30
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 202,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LY-364947, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2n[nH]cc2-c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C17H12N4/c1-2-6-15-13(5-1)12(8-10-19-15)14-11-20-21-17(14)16-7-3-4-9-18-16/h1-11H,(H,20,21)
InChI key
IBCXZJCWDGCXQT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TGFBR1(7046)
Biochem/physiol Actions
LY-364947 is a selective, ATP-competitive inhibitor of Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (TGF-β RI, ALK5) with IC50 = 59 nM. It is much less potent at related kinases, with IC50 = 400 nM for TGF-β RII and IC50 = 1400 nM for mixed lineage kinase-7 (MLK-7), a kinase in the MAP kinase signal pathway and closely related to TGF-β RII. LY-364947 inhibits TGF-β-dependent cellular growth (IC50 = 81 nM) in NIH 3T3 mouse fibroblasts.
Transforming Growth Factor-β Type I receptor kinase (ALK5) inhibitor
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
616454SML2851SML1643
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
pale yellow
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)