Fortfahren mit
SML2851
Galunisertib
≥98% (HPLC), multikinase inhibitor , powder
Synonym(e):
2-(6-Methyl-pyridin-2-yl)-3-[6-amido-quinolin-4-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole, 4-(2-(6-Methylpyridin-2-yl)-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl)quinoline-6-carboxamide, 4-[5,6-Dihydro-2-(6-methyl-2-pyridinyl)-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazol-3-yl]-6-quinolinecarboxamide, LY 2157299, LY-2157299, LY2157299
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,30
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 363,00
€ 308,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H19N5O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.42
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 89,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Galunisertib, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(c(c2CCC1)c4c5c(ncc4)ccc(c5)C(=O)N)c3nc(ccc3)C
InChI
1S/C22H19N5O/c1-13-4-2-5-18(25-13)21-20(19-6-3-11-27(19)26-21)15-9-10-24-17-8-7-14(22(23)28)12-16(15)17/h2,4-5,7-10,12H,3,6,11H2,1H3,(H2,23,28)
InChI key
IVRXNBXKWIJUQB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Galunisertib (LY2157299) is an orally active multikinase inhibitor (IC50 in nM = 80/ALK4, 170/TGFβR1, 210/TGβ?R2, 190/MINK (MAP4K6), 220/RIP2 (RIPK2), 260/CK1α, 280/MEKKK4, 310/GAK, 400/CK1ε, 470/ALK6 (BMPR1B), 500/B-raf, 510/TNIK) mostly cited for its ALK4 & TGFbeta (TGFβ) receptors (TGFβ-RI (ALK5) & TGFβ-RII) inhibitory activity and anticancer efficacy in vitro (0.1-10 μM) and in vivo (20-100 mg/kg p.o.; mice).
Orally active multikinase inhibitor best known for its ALK4, TGFbeta receptors TGFβ-RI (ALK5) & TGFβ-RII activity and anticancer efficacy in vitro and in vivo.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2718SML0766SML2567
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
, white to beige to brown
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)