Fortfahren mit
L3019
Lectin ausBandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), lyophilized powder
Synonym(e):
Bandeiraea simplicifolia-Agglutinin, BS-I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 325,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
€ 325,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
lyophilized powder
potency
≤8 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes), ≥125 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
composition
Protein, ~95% E1%/280
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
BS-I hat eine hohe Affinität für terminale α-D-Galactosylreste mit einer sekundären Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste.
Physical form
Contains sodium citrate
Analysis Note
Die Agglutinationsaktivität wird in μg/ml ausgedrückt und aus seriellen Verdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung, die phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit pH-Wert 6.8 enthält, für jedes Lektin, Calcium, Magnesium und Mangan in verschiedenen Konzentrationen bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2%-ige Suspension entsprechender Erythrozyten nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Highly purified.
Other Notes
BS-I ist ein tetrameres Lektin und besteht aus den zwei Untereinheiten A und B. Es gibt fünf BS-I-Isolektine mit verschiedenen Untereinheit-Zusammensetzungen: BSI-B4, BSI-AB3, BSI-A2B2, BSI-A3B und BSI-A4. BSI- B4 ist Blutgruppen-B-spezifisch und hat eine exklusive Affinität für terminale α-D-Galactosylreste, wogegen BSI-A4 Blutgruppen-A-spezifisch ist und eine hohe Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste aufweist.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L9381L2895L5391
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
potency
≤8 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes), ≥125 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
potency
<100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
potency
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
potency
<200 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ~95% E1%/280
composition
Protein, ~10% Lowry
composition
Protein, ≥70% Lowry (, balance sodium citrate)
composition
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L3019-1MG04061826675694