Merck
L2895
Lectin ausBandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), FITC conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
Bandeiraea simplicifolia-Agglutinin, BS-I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
0.2 MG
€ 139,00
1 MG
€ 466,00
€ 139,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
FITC conjugate
form
lyophilized powder
potency
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
composition
Protein, ≥70% Lowry (, balance sodium citrate)
extent of labeling
≥1 mol FITC per mol lectin
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
L2380L9381L6512
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
conjugate
FITC conjugate
conjugate
-
conjugate
FITC conjugate
conjugate
biotin conjugate
potency
<50 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
potency
<20 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
potency
<100 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes)
potency
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ≥70% Lowry (balance sodium citrate)
composition
Protein, ≥90% biuret
composition
Protein, ~10% Lowry
composition
-
General description
Lektine sind allgegenwärtige Kohlenhydrat-bindende Proteine, die in Pilzen, Pflanzen und Tieren vorkommen. Die Struktur von Lektin wird vielfältig in Pflanzen und Tieren untersucht. Die Sekundärstruktur dieses Proteins zeichnet sich durch einen außergewöhnlich hohen β-Faltblattanteil aus und besitzt Bindungsstellen für Kohlenhydrate auf der Zelloberfläche.[1]
Application
Lektin aus Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia) wurde zum Nachweis von Mikroglia[2] in muriner Astrozytenkultur durch Färben der Kultur mit Lektin BS1-B4 eingesetzt.[3] Es wurde auch zur Herstellung von Färbungslösung zum Inkubieren der Gewebeschnitte eingesetzt.[4]
Biochem/physiol Actions
BS-I hat eine hohe Affinität für terminale α-D-Galactosylreste mit einer sekundären Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste.
Lektin ist vor allem zur Glykokonjugat-Erkennung, Bildgebung und zum Targeting nützlich. Seine Verwendung in einem Mikroarray-Assay ermöglicht aufgrund seiner spezifischen Wechselwirkung mit Oligosacchariden, Glykoproteinen und Glykolipiden eine effiziente Glykomprofilerstellung. In Pflanzen und Pilzen dient Lektin zur Abwehr von Pathogenen und Fressfeinden. Lektin ist an der Erkennung von Wirtszellen und an der Gewebeadhäsion beteiligt und unterstützt somit die Pathogenese von Mikroorganismen.[1]
Packaging
Die Packungsgröße basiert auf dem Proteingehalt gemäß Lowry-Test.
Analysis Note
Die Agglutinationsaktivität wird in μg/ml ausgedrückt und aus seriellen Verdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung, die phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit pH-Wert 6.8 enthält, für jedes Lektin, Calcium, Magnesium und Mangan in verschiedenen Konzentrationen bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2%-ige Suspension entsprechender Erythrozyten nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Other Notes
BS-I ist ein tetrameres Lektin und besteht aus den zwei Untereinheiten A und B. Es gibt fünf BS-I-Isolektine mit verschiedenen Untereinheit-Zusammensetzungen: BSI-B4, BSI-AB3, BSI-A2B2, BSI-A3B und BSI-A4. BSI- B4 ist Blutgruppen-B-spezifisch und hat eine exklusive Affinität für terminale α-D-Galactosylreste, wogegen BSI-A4 Blutgruppen-A-spezifisch ist und eine hohe Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste aufweist.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Interleukin-18 involvement in hypoxic--ischemic brain injury
Hedtjarn M, et al.
The Journal of Neuroscience, 22(14), 5910-5919 (2002)
Gamma Interferon-Induced Inhibition ofToxoplasma gondii in Astrocytes Is Mediated by IGTP
Halonen SK, et al.
Infection and Immunity, 69(9), 5573-5576 (2001)
Evgeny Levin et al.
Scientific reports, 6, 38928-38928 (2016-12-14)
Delivery and expression of recombinant genes, a key methodology for many applications in biological research, remains a challenge especially for mature neurons. Here, we report easy, highly efficient and well tolerated transduction of adult peripheral and central neuronal populations of
K A Vessey et al.
The Journal of comparative neurology, 519(3), 506-527 (2010-12-31)
Retinal neovascularization, such as that occurring in proliferative diabetic retinopathy and retinopathy of prematurity, can have serious effects on visual function. By using a mouse model of neovascularization, oxygen-induced retinopathy (OIR), the interplay among angiogenesis, neuronal function, and the macro-
Reduced adipose tissue oxygenation in human obesity: evidence for rarefaction, macrophage chemotaxis, and inflammation without an angiogenic response
Pasarica M, et al.
Diabetes, 58(3), 718-725 (2009)
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet