Merck
L5391
Lectin ausBandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
Isolectin B4 (BSI-B4), peroxidase conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
Bandeiraea simplicifolia-Agglutinin, BS-I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥90% protein basis (Warburg-Christian)
Biological source:
Bandieraea simplicifolia
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Bandieraea simplicifolia
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
assay
≥90% protein basis (Warburg-Christian)
form
lyophilized powder
potency
<200 μg per mL agglutination activity (using human blood group B erythrocytes)
peroxidase activity
40-160 units/mg protein
composition
Protein, ~95% modified Warburg-Christian
technique(s)
blood typing: suitable, fractionation: suitable
storage temp.
−20°C
Application
General Western Blot Protocol:
  • Glycoprotein sample size: 500ng
  • Lectin Concentration: 0.1ug/ml
  1. Load samples at 500 ng of glycoprotein per lane
  2. Run 4-20% Bis-Tris SDS page gel
  3. Transfer gel to a PVDF membrane
  4. Block membrane for 1 hr at RT with RIPA buffer (R0278 Sigma)
  5. Incubate HRP lectin at 0.1ug/ml with RIPA buffer for 2 hours at RT
  6. Wash membrane 5 x 5 minutes with 25ml RIPA buffer
  7. Detect using chemiluminescent substrate (CPS1-120)
Biochem/physiol Actions
BS-I hat eine hohe Affinität für terminale α-D-Galactosylreste mit einer sekundären Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste.
Physical form
Contains sodium citrate buffer salts and calcium chloride
Preparation Note
Prepared from peroxidase type VI using a modification of the method of O′Sullivan, et al. Repurified by affinity chromatography after conjugation.
Analysis Note
Die Agglutinationsaktivität wird in μg/ml ausgedrückt und aus seriellen Verdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung, die phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit pH-Wert 6.8 enthält, für jedes Lektin, Calcium, Magnesium und Mangan in verschiedenen Konzentrationen bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2%-ige Suspension entsprechender Erythrozyten nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Other Notes
BS-I ist ein tetrameres Lektin und besteht aus den zwei Untereinheiten A und B. Es gibt fünf BS-I-Isolektine mit verschiedenen Untereinheit-Zusammensetzungen: BSI-B4, BSI-AB3, BSI-A2B2, BSI-A3B und BSI-A4. BSI- B4 ist Blutgruppen-B-spezifisch und hat eine exklusive Affinität für terminale α-D-Galactosylreste, wogegen BSI-A4 Blutgruppen-A-spezifisch ist und eine hohe Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste aufweist.
One unit will form 1 mg purpurogallin in 20 sec from pyrogallol at pH 6.0 at 20 °C.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)