Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
impurities
<2% water (Karl Fischer)
color
white
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Li: 5.26-9.30% (anhydrous)
application(s)
food and beverages
hematology
microbiology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Li+].C[C@H](O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O3.Li/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
InChI key
GKQWYZBANWAFMQ-DKWTVANSSA-M
General description
Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass Lithium-L-Lactat stimmungsstabilisierende Wirkung aufweist, insbesondere bei Personen mit bipolaren Störungen. Es wird angenommen, dass diese Wirkung mit ihrem Einfluss auf den Phosphatidylinositol(PI)-Signalweg und die Hemmung der Aktivität der Glykogensynthase-Kinase-3 (GSK-3) verbunden ist. Neben bipolaren Störungen untersuchen aktuelle Studien die möglichen Anwendungen von Lithium-L-Laktat bei neuropsychiatrischen Erkrankungen, einschließlich Studien zu Depression, Angstzuständen und Schizophrenie, und unterstreichen die Bedeutung in den Bereichen Metabolomik und biochemische Forschung.
Application
- zur Quantifizierung von Milchsäure durch Analyseverfahren
- zur Quantifizierung von Milchsäure durch Hochleistungsflüssigkeitschromatografie
- als Standard für den L-Milchsäure-Assay
Features and Benefits
- Ideal für die Forschung in den Bereichen Metabolomik, Biochemie und Zellbiologie
- Vielseitig und anpassbar an eine Vielzahl von Labor- und Forschungsanwendungen
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (titration) | assay ~98% | assay ≥95.0% (HPLC) | assay 95% |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| solubility water: 100 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility water: soluble(lit.) |
| form powder | form powder or crystals | form powder or crystals | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| L2250-25G | 04061832391342 |
| L2250-100G | 04061833949894 |
| L2250-500G | 04061833949924 |
| L2250-1KG | 04061833949917 |
| L2250-10G | 04061833949900 |
| L2250-5G | 04061832391366 |