Fortfahren mit
72764
2-Phosphoglycolsäure Lithiumsalz
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
2-(Phosphonooxy)-essigsäure Lithiumsalz, Lithium-phosphoglycolat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C2H5O6P · xLi+
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.03 (free acid basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
Beilstein/REAXYS Number:
1773480
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)(OCC(=O)O)(O)O
InChI
1S/C2H5O6P/c3-2(4)1-8-9(5,6)7/h1H2,(H,3,4)(H2,5,6,7)
InChI key
ASCFNMCAHFUBCO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Manifold links of photo-respiration to central metabolism[1], 2-phospho-glycolate content of tissues[2].
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
37442L225073885
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (TLC)
assay
≥98% (titration)
assay
≥95% (HPCE)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
72764-10MG04061832862330
72764-50MG04061832405001