Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,10 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 351,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 495,00 |
Über diesen Artikel
€ 77,10
Produktname
L-Leucin-7-amido-4-methylcoumarin -hydrochlorid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
fluorescence
λex 327 nm; λem 349 nm (pH 8.0), λex 380 nm; λem 440 nm (Reaction product)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC(C)C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc2C(C)=CC(=O)Oc2c1
InChI
1S/C16H20N2O3.ClH/c1-9(2)6-13(17)16(20)18-11-4-5-12-10(3)7-15(19)21-14(12)8-11;/h4-5,7-9,13H,6,17H2,1-3H3,(H,18,20);1H/t13-;/m0./s1
InChI key
VCRXITKKWBOQRZ-ZOWNYOTGSA-N
General description
Application
- als Substrat in fluoreszenzbasierten Bodenuntersuchungen
- zum Bestimmen der Leucinaminopeptidase-Aktivität von sowohl demPlasmodium falciparum M1-Enzym (PfA-M1) als auch dem PfA-M17-Enzym[1]
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ~95% | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow | solubility methanol: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility DMSO: 10 mg/mL, acetone: 10 mg/mL, DMF: soluble |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| fluorescence λex 327 nm; λem 349 nm (pH 8.0), λex 380 nm; λem 440 nm (Reaction product) | fluorescence - | fluorescence - | fluorescence λex 365-380 nm, λem 430-460 nm |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?