Fortfahren mit
A3401
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin
protease substrate
Synonym(e):
H-Ala-Ala-Phe-AMC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 164,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H28N4O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
464.51
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 164,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C25H28N4O5/c1-14-11-22(30)34-21-13-18(9-10-19(14)21)28-25(33)20(12-17-7-5-4-6-8-17)29-24(32)16(3)27-23(31)15(2)26/h4-11,13,15-16,20H,12,26H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,33)(H,29,32)
InChI key
FVRLYIFIDKXFHU-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for chymotrypsin and tripeptidyl peptidaseII.
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin is a fluorogenic substrate for the proteolytic activity. It is a positively charged substrate molecule.
Application
Ala-Ala-Phe-7-amido-4-methylcoumarin has been used:
  • in the preparation of the reaction mixture for enzymatic assays
  • to initiate the enzyme reaction in tripeptidyl peptidase-1 (TPP1) enzyme activity assay[1]
  • to initiate the assay reaction in lysosomal hydrolases activity assay
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C9521M9771S9761
assay
≥98% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
solubility
ethanol: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)