Fortfahren mit
L121
Levallorphan tartrate salt
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
17-(2-Propenyl)morphinan-3-ol tartrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,10
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H25NO · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
433.49
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-767-3
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 85,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]22/D −35°, c = 0.38 in H2O(lit.)
color
white to beige
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
originator
Roche
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@@]12CCCC[C@@]13CCN(CC=C)[C@@H]2Cc4ccc(O)cc34
InChI
1S/C19H25NO.C4H6O6/c1-2-10-20-11-9-19-8-4-3-5-16(19)18(20)12-14-6-7-15(21)13-17(14)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2,6-7,13,16,18,21H,1,3-5,8-12H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t16-,18+,19+;1-,2-/m01/s1
InChI key
FWMLYVACGDQRFU-ZTMWJVNESA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Partial agonist (antagonist) at μ and δ opioid receptors.
Features and Benefits
This compound was developed by Roche. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Disclaimer
Photosensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1026V2264SML1545
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
color
white to beige
originator
Roche
originator
-
originator
Pierre Fabre
originator
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
L121-5MG04061833949238