Fortfahren mit
SML1026
Lasofoxifene tartrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(-)-cis-6-Phenyl-5-[4-(2-pyrrolidin-1-ylethoxy)phenyl]-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol tartrate, (5R,6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-6-phenyl-5-[4-[2-(1-pyrrolidinyl)ethoxy]phenyl]-2-naphthalenol tartrate, CP-336,156 tartrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 492,00
€ 418,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H31NO2 · C4H6O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
563.64
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 418,20
Listenpreis€ 492,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC1=CC=C(C(CC[C@@H]2C3=CC=CC=C3)=C1)[C@H]2C4=CC=C(OCCN5CCCC5)C=C4.O=C(O)[C@@H](O)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C28H31NO2.C4H6O6/c30-24-11-15-27-23(20-24)10-14-26(21-6-2-1-3-7-21)28(27)22-8-12-25(13-9-22)31-19-18-29-16-4-5-17-29;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-3,6-9,11-13,15,20,26,28,30H,4-5,10,14,16-19H2;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t26-,28+;1-,2-/m10/s1
InChI key
INEHJXCWEVNEDZ-LUDNRVPPSA-N
Biochem/physiol Actions
Lasofoxifene is a selective estrogen receptor modulator (SERM).
Lasofoxifene is a third-generation selective estrogen receptor modulator (SERM).
Lasofoxifene possesses strong resistance to intestinal wall glucuronidation and thus promotes oral bioavailability. In postmenopausal women, it reduces bone resorption, bone loss and low density lipoprotein (LDL) cholesterol. Selective and regular dose of Lasofoxifene is known to reduce the risk of fractures, breast cancer, major coronary heart disease, and stroke.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H7904H6278SML0230
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% Z isomer
description
≥70% Z isomer (remainder primarily E-isomer)
description
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
desiccated, protect from light
storage condition
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating)
solubility
DMSO: ≥4 mg/mL at warmed to 60 °C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)