Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 110,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 10 mg/mL
originator
Pierre Fabre
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]12C[N@H](CC(CC)=C1)Cc3c([nH]c4ccccc34)[C@@](C2)(C(=O)OC)c5cc6c(cc5OC)N(C)[C@@]7([H])[C@](O)([C@H](OC(C)=O)[C@]8(CC)C=CCN9CC[C@]67[C@]89[H])C(=O)OC
InChI
1S/C45H54N4O8.2C4H6O6.H2O/c1-8-27-19-28-22-44(40(51)55-6,36-30(25-48(23-27)24-28)29-13-10-11-14-33(29)46-36)32-20-31-34(21-35(32)54-5)47(4)38-43(31)16-18-49-17-12-15-42(9-2,37(43)49)39(57-26(3)50)45(38,53)41(52)56-7;2*5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h10-15,19-21,28,37-39,46,53H,8-9,16-18,22-25H2,1-7H3;2*1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);1H2/t28-,37-,38+,39+,42+,43+,44-,45-;2*1-,2-;/m011./s1
InChI key
ZLIPKSVXTCRHIB-GNBHHJMASA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility H2O: soluble | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| originator Pierre Fabre | originator Abbott | originator - | originator - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| V2264-5MG | 04061833274866 |