Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,10 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H64O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥99%
lipid type
unsaturated FAs
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
GTUGKPSGIYCKEQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arachidyl dodecanoate (arachidyl laurate) is a laurate medium-chain saturated (C20:0) fatty acid ester compound that may be used as a reference in the analysis of wax esters of lauric acid.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥98.0% (GC) | assay 99-100% | assay ≥99% (capillary GC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type unsaturated FAs | lipid type - | lipid type saturated FAs | lipid type omega FAs |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| L0506-100MG | 04061833948491 |