Fortfahren mit
L9755
Natrium-dodecanoat
99-100%
Synonym(e):
Dodecansäure Natriumsalz, Laurinsäure Natriumsalz, Natrium-laurat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COONa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.30
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-082-4
Beilstein/REAXYS Number:
3574124
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
99-100%
form
powder
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C12H24O2.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14;/h2-11H2,1H3,(H,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
BTURAGWYSMTVOW-UHFFFAOYSA-M
Application
Sodium dodecanoate (sodium laurate) is used in cholloidal chemistry as a nonionic surfactant.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4151O7501S3381
assay
99-100%
assay
≥98%
assay
≥99%
assay
≥99%
biological source
synthetic
biological source
natural (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
plant (vegetable)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)