Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 54,70 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)10COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.37
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-386-0
Beilstein/REAXYS Number:
1769671
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
bp
269 °C (lit.)
density
0.862 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
SMILES string
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C14H28O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description ≥98%, FCC, FG | description natural, ≥98%, FCC, FG | description analytical standard |
| assay ≥98.0% (GC) | assay ≥98% | assay ≥98% | assay ≥99.0% (GC) |
| functional group ester | functional group - | functional group - | functional group - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 |
| bp 269 °C (lit.) | bp 269 °C (lit.) | bp 269 °C (lit.) | bp 269 °C (lit.) |
| density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.86 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.862 g/mL at 20 °C (lit.) |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?