Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 279,00 | |
| 250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 541,00 € 459,85 |
Über diesen Artikel
€ 109,00
Produktname
Kynuramine dihydrobromide, crystalline
assay
≥97% (TLC)
Quality Segment
form
crystalline
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Br.NCCC(=O)c1ccccc1N
InChI
1S/C9H12N2O.BrH/c10-6-5-9(12)7-3-1-2-4-8(7)11;/h1-4H,5-6,10-11H2;1H
InChI key
YUPVVZSYBUIDQR-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy | solubility - | solubility 1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy | solubility H2O: slightly soluble 0.2 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.2 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, acetonitrile: soluble, methanol: soluble |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form crystalline | form crystalline | form powder | form powder or crystals |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| K3250-100MG | 04061833868669 |
| K3250-250MG | 04061832917818 |
| K3250-25MG | 04061833868683 |