Fortfahren mit
H1771
3-Hydroxy-DL-Kynurenin
Synonym(e):
α,2-Diamino-3-hydroxy-γ-oxobenzolbutansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 664,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.130,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H12N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.21
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CC(=O)c1cccc(O)c1N)C(O)=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c11-6(10(15)16)4-8(14)5-2-1-3-7(13)9(5)12/h1-3,6,13H,4,11-12H2,(H,15,16)
InChI key
VCKPUUFAIGNJHC-UHFFFAOYSA-N
General description
3-Hydroxy-DL-kynurenin ist ein Tryptophan-Metabolit mit einer Molekülmasse von 224 Da. Es ist ein Chromophor oder eine hydrophile, gelbe Verbindung, die in den Augenlinsen vorkommt. 3-Hydroxy-DL-kynurenin wird durch die Wirkung des Enzyms Kynurenin-3-monooxygenase (KMO) aus Kynurenin synthetisiert. Es wird in Gegenwart der Enzyme Kynureninase und Kynureninaminotransferasen zu 3-Hydroxyanthranilsäure bzw. Xanthurensäure metabolisiert.
Application
3-Hydroxy-DL-kynurenin wird wie folgt verwendet:
  • als Substrat für den rekombinanten humanen Kynureninase-Assay
  • als Referenzstandard für die Tandem-Massenspektrometrie-Analyse (MS/MS)
  • als Kontrolle zum Quantifizieren der Serumwerte von 3-Hydroxy-DL-kynurenin bei Patienten mit diabetischer Retinopathie
Biochem/physiol Actions
3-Hydroxy-DL-kynurenin (3-HKYN) weist eine antioxidative Funktionalität auf und verhindert die Lipidperoxidation in der Großhirnrinde. Es kann die synaptische Neurotransmission modulieren. Die 3-HKYN-Werte sind bei Chorea Huntington erhöht.′ Seine Rolle bei neurodegenerativen Erkrankungen wird jedoch noch nicht gut verstanden. Der Kynureninmetabolismus steht mit der glutamatergenen Neurotransmission in Verbindung, und der 3-HKYN-Wert steht mit der Pathophysiologie von Schizophrenie in Verbindung.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
7804761250718041
description
-
description
analytical standard
description
≥95.0% (NT)
description
99 atom % 13C, 95% (CP)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (NT)
assay
95% (CP)
solubility
1 M HCl: 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 3-Hydroxy-DL-Kynurenin
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf