Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.410,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H16O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.23
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
230-479-3
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CCC(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O5/c1-3-14-9(12)6-5-8(11)7-10(13)15-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
ONRIYMIXCUUSNS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?