Wichtige Dokumente
8.00898
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate
for synthesis
Synonym(e):
Diethyl malonate, Ethyl malonate, Malonic acid diethyl ester
Größe auswählen
100 ML
€ 31,70
500 ML
€ 45,80
1 L
€ 69,00
2.5 L
€ 116,00
€ 31,70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 31,70
500 ML
€ 45,80
1 L
€ 69,00
2.5 L
€ 116,00
About This Item
Lineare Formel:
CH2(COOC2H5)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
160.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
EG-Index-Nummer:
203-305-9
NACRES:
NA.22
€ 31,70
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
1.3 hPa ( 40 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
435 °C (DIN 51794)
Wirksamkeit
15720 mg/kg LD50, oral (Rat)
>16000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
0.8-12.8 % (v/v)
bp
199 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-50 °C
Übergangstemp.
flash point 90 °C (DIN 51758)
Löslichkeit
20.8 g/L (External MSDS)
Dichte
1.055 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O(CC)C(=O)CC(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
IYXGSMUGOJNHAZ-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.053 - 1.057
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
199.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
93 °C - closed cup