Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OCO(CH2)7COOCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
1710125
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
Quality Segment
vapor pressure
<1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97%
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
156 °C/20 mmHg (lit.)
density
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
InChI key
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethylazelat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?