Fortfahren mit
I9785
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16
≥98% (HPLC), RNA-dependent protein kinases (PKR, Eif2ak2) inhibitor
Synonym(e):
6,8-Dihydro-8-(1H-imidazol-5-ylmethylene)-7H-pyrrolo[2,3-g]benzothiazol-7-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 104,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 404,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H8N4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.29
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
color
yellow to orange-brown
solubility
DMSO: 12 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1NC2=CC=C3C(SC=N3)=C2/C1=C/C4=CNC=N4
InChI
1S/C13H8N4OS/c18-13-8(3-7-4-14-5-15-7)11-9(17-13)1-2-10-12(11)19-6-16-10/h1-6H,(H,14,15)(H,17,18)/b8-3-
InChI key
VFBGXTUGODTSPK-BAQGIRSFSA-N
Application
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16 has been used:
  • to rescue fear memory deficits and restore long-term potentiation (LTP) impairment in mice
  • to inhibit the strong induction of interferon stimulated genes (ISGs) after plasmid transfection in HeLa-S3 cells
  • to augment eukaryotic translation initiation factor 2 (eIF2) activity[1]
Biochem/physiol Actions
C16 exhibits a neuroprotective role in adult brain injuries.
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16 is a selectiv inhibitor of RNA-dependent protein kinases (PKR, Eif2ak2).
Imidazolo-oxindole PKR inhibitor C16 is a selective inhibitor of RNA-dependent protein kinases (PKR, Eif2ak2). C16 is a first reported, potent and selective PKR inhibitor. Its inhibition effect on PKR is ATP-binding site directed. C16 specifically inhibits the apoptotic PKR/eIF2a signaling pathway without stimulating the proliferative mTOR/p70S6K signaling mechanism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML1728SML0651S8442
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 12 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
color
yellow to orange-brown
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow to yellow-orange
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)