Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 94,90 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H11N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.26
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[nH]1c2c(cc1)cc(nc2)NC(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H11N3O/c18-14(10-4-2-1-3-5-10)17-13-8-11-6-7-15-12(11)9-16-13/h1-9,15H,(H,16,17,18)
InChI key
HWJRIFZDXJKJJN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression.
OAC1 enhances iPSC reprogramming efficiency by enhancing Oct4 and Nanog driven gene expression. Treatment of mouse embryonic fibroblasts transduced with Oct2, Sox2, Klf4 and c-myc displayed a two-fold increase in the formation of ESC-like clones. OAC1 treated cells display a hypomethylated state of Oct4 promoter DNA.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description ≥97% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C |
| color white to beige | color , off-white to gray and beige | color white to light brown | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?