Fortfahren mit
S8442
SU 5416
≥98% (HPLC), powder, neuronal nitric oxide synthase inhibitor
Synonym(e):
1,3-Dihydro-3-[(3,5-dimethyl-1H-pyrrol-2-yl)methylen]-2H-indol-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 141,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 486,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.28
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 141,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SU 5416, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to yellow-orange
mp
221-222 °C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1cc(C)c(C=C2C(=O)Nc3ccccc23)[nH]1
InChI
1S/C15H14N2O/c1-9-7-10(2)16-14(9)8-12-11-5-3-4-6-13(11)17-15(12)18/h3-8,16H,1-2H3,(H,17,18)/b12-8+
InChI key
WUWDLXZGHZSWQZ-XYOKQWHBSA-N
General description
SU 5416 ist ein Inhibitor der vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor- (VEGF-)Rezeptorprotein-Tyrosinkinase 1/2. SU 5416 verhindert bekanntermaßen Tumorwachstum und Tumorangiogenese.[1] SU 5416 hemmt die Aktivität der neuronalen Stickstoffmonoxid-Synthase und schützt die neuronalen Zellen vor durch Stickoxid vermittelter Neurotoxizität. Es wirkt auch als Agonist des Aryl-Hydrocarbon-Rezeptors und ist möglicherweise ein wirksamer klinischer Wirkstoff zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und Transplantatabstoßung.[2]
Application
SU 5416 wird zur Behandlung von HUVEC-Zellen vor dem Tubusbildungsassay verwendet, um seine Auswirkung auf das Netzwerk zu beurteilen, das durch die Tubusbildung entsteht.[3] Zur Induktion einer pulmonalen Hypertonie (PH) bei Mäusen als experimentelles Modell[4]
Biochem/physiol Actions
SU 516 hemmt die Wirkung der neuronalen Stickstoffmonoxid-Synthase und schützt neuronale Zellen vor einer stickstoffoxidvermittelten Neurotoxizität1 Es wirkt auch als Agonist des Aryl-Hydrocarbon-Rezeptors und ist ein klinischer Wirkstoff zur Behandlung von Autoimmunkrankheiten und Abstoßungsreaktionen nach Transplantationen.2
SU 5416 ist ein Inhibitor der vaskulären endothelialen Wachstumsfaktor- (VEGF-)Rezeptorprotein-Tyrosinkinase 1/2.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die Forschung in der Kinase-Phosphatase-Biologie. Klicken Sie hier, um weitere Produkte für die Kinase-Phosphatase-Biologie zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S9692S8567SML0443
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed), H2O: insoluble
solubility
DMSO: 12 mg/mL (orange solution)
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
color
yellow to yellow-orange
color
orange-brown
color
orange
color
light yellow to dark orange
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What temperature does this product is shipped in?
    1 answer
    1. While this product is stored frozen at -20°C, it is stable for relatively short periods at room temperature. The item is shipped ambient, and shipping routes are configured to minimize transit time. Freezer storage products that ship at ambient temperature are considered stable up to 2 weeks to allow for transit time.