Fortfahren mit
I5381
IgG aus Mausserum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
Maus-IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 117,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 358,00
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 400,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
259
€ 117,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ≥80%
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.[1]
Maus-IgG wird aus normalem Mausserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt.
Application
Aufgereinigtes Maus-IgG kann als Referenz-Antigen, Standard, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunoassays, einschließlich ELISA, Dot-Immunbindung, Western-Immunblotting, Immundiffusion und Immunelektrophorese, verwendet werden. Weitere Anwendungen sind Materialansätze für die Herstellung von Immungenen und Festphasen-Immunadsorptionsmitteln. Maus-IgG wurde verwendet als Standard in ELISA-[2] und Chromatin-Immunpräzipitations-Assays.[3] Des Weiteren wurde es für die Beschichtung von Nanopartikeln bei der Entwicklung von Biosensoren verwendet.[4]
Physical form
Lyophilisiert aus 0,01 M Phosphatpuffer, pH 7,2, mit 0,015 M NaCl
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I8765I5506I4381
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
grade
reagent grade
grade
technical grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
-
target post-translational modification
unmodified
target post-translational modification
unmodified
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG aus Mausserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is I5381 from one mouse or several mice?
    1 answer
    1. The purified Mouse IgG is isolated from pooled normal mouse serum by fractionation and ion-exchange chromatography.
      Helpful?
  2. Bonjr,Pouvez vous svp me confirmer que la poudre ne contient pas de conservateur (type sodium azide) et que ces igG sont une fois reconstitués suitable pour cell culture ? Est ce que la solution de reconstitution est fournie avec la poudre à part ? Merci
    1 answer
    1. Product I5381 is azide-free. There is no addition or treatment with sodium azide during the lyophilization process.