Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 83,10 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 244,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 417,00 |
Über diesen Artikel
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
20
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenconjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Der IgG-Antikörper-Untertyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Schimmelpilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.[1]
Rinder-IgG wird aus gepooltem normalem Rinderserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt.
Rinder-IgG wird aus gepooltem normalem Rinderserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt.
Application
Aufgereinigtes Rinder-IgG kann als Referenz-Antigen, Standard, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunoassays, einschließlich ELISA, Dot-Immunbindung, Western-Immunblotting, Immundiffusion und Immunelektrophorese, verwendet werden. Weitere Anwendungen sind Materialansätze für die Herstellung von Immungenen und Festphasen-Immunadsorptionsmitteln. Rinder-IgG wurde als Kontrolle in der Elektrophorese und in der Flüssigkeitschromatographie verwendet.[2]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| form essentially salt-free, lyophilized powder | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form lyophilized powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE or HPLC) | assay ≥80% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| grade reagent grade | grade reagent grade | grade technical grade | grade reagent grade |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| I5506-50MG | 04061833857434 |
| I5506-10MG | 04061833857427 |
| I5506-100MG | 04061833857410 |