Fortfahren mit
I8765
IgG aus Mausserum
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
Synonym(e):
Maus-IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
5 x 10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 942,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Technique(s):
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable
Application:
ChIP, IHC
Citations:
92
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
Quality Segment
grade
technical grade
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous solution
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Der IgG-Antikörper-Subtyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Fötus übertragen und ist für die Immunabwehr des Neugeborenen gegen Infektionen unerlässlich.
Mausserum-IgG erkennt gezielt IgG von der Maus. Maus-IgG wird mittels Fraktionierung aus normalem Mausserum aufgereinigt.
Das Immunglobulin G (IgG) gehört zur Familie der Immunglobuline und ist ein häufig exprimierter Serumantikörper. Ein Immunglobulin hat zwei schwere und zwei leichte Ketten, die durch eine Disulfidbindung verbunden sind. Es unterstützt vor allem die Immunabwehr. Es ist ein Glykoprotein. IgG ist eine wichtige Klasse von Immunglobulinen. Bei Mäusen sind fünf Immunglobulinklassen vorzufinden – IgM, IgG, IgA, IgD und IgE. Maus-IgG ist in weitere vier Klassen unterteilt – IgG1, IgG2a, IgG2b und IgG3.
Application
IgG in technischer Qualität kann bei Anwendungen, die keine Hochreinheit erfordern, als günstige Alternative zu Immunglobulin in Reagenzqualität verwendet werden. Mausserum-IgG wurde in einer Konzentration von 2 μg/mL als Negativkontrolle bei immunhistochemischen Anwendungen eingesetzt. Es wurde als irrelevante Kontrolle in Immunpräzipitations-Assays (10 μg) mit Chromatin verwendet.
Biochem/physiol Actions
Immunglobulin G (IgG) ist an Hypersensitivitätsreaktionen vom Typ II und Typ III beteiligt. IgG hilft bei der Opsonierung, Komplementfixierung und antikörperabhängigen, zellvermittelten Zytotoxizität.
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,2 mit 15 mM Natriumazid
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
I5381I9140I2511
description
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
description
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
description
technical grade, ≥80% (SDS-PAGE), buffered aqueous solution
description
reagent grade, ≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ChIP: suitable, immunohistochemistry: suitable
technique(s)
-
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (HPLC)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under IgG aus Mausserum
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)