Fortfahren mit
I1643
Pyrophosphatase, anorganisch aus Backhefe (S. cerevisiae)
powder, ≥500 units/mg protein (E1%/280)
Synonym(e):
Anorganische Pyrophosphatase aus E. coli, Pyrophosphate phosphohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
1000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 533,00
500 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 668,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-784-7
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥500 units/mg protein (E1%/280)
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
≥500 units/mg protein (E1%/280)
mol wt
71 kDa
storage temp.
−20°C
General description
pI: 4.75
Application
Inorganic pyrophosphatase (PPase) is a ubiquitous enzyme catalyzing the reaction PPi + H2O → 2Pi.
It plays an important role in protein, RNA, and DNA synthesis.
Pyrophosphatase has been used:
  • as a component of the reaction buffer used in aminoacylation assay to quantify incorporation of [3H]L-methionine into tRNA.[1]
  • as a component of PCR mixture.[2]
Pyrophosphatase has been used:
as a component of the reaction buffer used in aminoacylation assay to quantify incorporation of [3H]L-methionine into tRNA.
as a component of PCR mixture
Physical form
Lyophilized powder containing 80-90% buffer salts
Other Notes
One unit will liberate 1.0 μmole of inorganic orthophosphate per min at pH 7.2 at 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P7634P5381E6126
specific activity
≥500 units/mg protein (E1%/280)
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥50 units/mg protein
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
71 kDa
mol wt
-
mol wt
tetramer 119,500 Da±600
mol wt
93 kDa
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Erfahren Sie, wie mRNA-Impfstoffe Immunität induzieren und wie synthetische mRNA für Impfstoffe und andere Biopharmazeutika hergestellt wird. Entdecken Sie Reagenzien für die Synthese von mRNA.
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet
Global Trade Item Number
SKUGTIN
I1643-100UN04061833847916
I1643-500UN04061833847930
I1643-1KU04061833847923
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. We would like to make a "blank" without enzyme for the powder resuspended at 2 mg/mL in water. Could you please share the concentration of Tris, citric acid and magnesium chloride?
    1 answer
    1. The specific buffer formulation used to prepare this product is considered proprietary. The buffer includes primarily Tris base, with sodium chloride and magnesium chloride (hexahydrate form), as well as a minimal amount of citric acid. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/420/993/i1643pis.pdf
      Helpful?
  2. I want to know what the endotoxin value is in this product(Pyrophosphatase, Sigma-Aldrich, I1643-1KU, LOT-SLCL2396).
    1 answer
    1. This product is NOT tested for endotoxin. Please see the Certificate of Analysis for testing that is performed.