Fortfahren mit
P7634
3-Phosphoglycerin-Phosphokinase aus Backhefe (S. cerevisiae)
ammonium sulfate suspension, ≥500 units/mg protein
Synonym(e):
PGK, Phosphoglyceratkinase, 3-Phosphoglyceratkinase, ATP:3-Phospho-D-glycerat-1-phosphotransferase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,30
5000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 176,00
10000 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 307,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160410
EC Number:
232-636-1
NACRES:
NA.54
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥500 units/mg protein
Biological source:
bakers yeast
Concentration:
1.0-10.0 mg/mL
€ 91,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bakers yeast
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥500 units/mg protein
storage condition
(Tightly closed)
concentration
1.0-10.0 mg/mL
foreign activity
Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.1%
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Forschungsbereich: Zellsignalisierung
Phosphoglyceratkinase (PGK), ein glykolytisches Enzym, wird aus einer Vielfalt von Organismen isoliert. Dieses typische Scharnier-Monomer-Enzym ist in den drei Lebensbereichen gut konserviert. Das Enzym besteht aus einer einzelnen gefalteten Polypeptidkette, die in zwei nahezu identische Domänen unterteilt ist. Jede davon ist durch zwei α-Helices (α-Helices 7 und 14) verbunden und durch eine tiefe Spalte getrennt. Diese Anordnung verleiht dem Enzym seine einzigartige Struktur mit zwei Lappen.
Application
3-Phosphoglycerinphosphokinase aus Backhefe (S. cerevisiae) wird wie folgt verwendet:
  • zum Untersuchen von GTP-Bindungsproteinen mit geringer Molekülmasse[1] und den Hemmungsmechanismen von Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase[2]
  • beim gekoppelten Assay zum Messen der rückwärtigen Aktivität von aufgereinigter Nicotinamidadenin-Dinukleotid(NAD+)-abhängiger Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase (GAPDH) aus Kaninchenmuskel[3]
  • im Assay von Glyceraldehyd-3-phosphatdehydrogenase[4]
Biochem/physiol Actions
3-Phosphoglycerin-Phosphokinase katalysiert den reversiblen Transfer einer Phosphatgruppe von 1,3-Diphosphoglycerat zu ADP, um ATP und 3-Phosphoglycerat zu erzeugen. 3-Phosphoglycerat-Phosphokinaseaktivität ist für die Glykolyse und Gluconeogenese notwendig. Phosphoglyceratkinase (PGK) spielt eine wesentliche Rolle im Glykolyseweg, indem sie eine der beiden ATP-produzierenden Reaktionen katalysiert. Sie wandelt 1,3-Bisphosphoglycerat (1,3BPGA) zu 3-Phosphoglycerat (3PGA) um. Außerdem ist sie am Glukoneogenese-Prozess beteiligt, indem sie die entgegengesetzte Reaktion zum Erzeugen von 1,3BPGA und Adenosindiphosphat (ADP) katalysiert. Aufgrund ihrer Beteiligung an zahlreichen Prozessen, die nicht zum Energiestoffwechsel gehören, z. B. Pathogenese, Wechselwirkung mit Nukleinsäuren, Tumorgenesefortschritt, Zelltod und Virusreplikation, ist PGK auch als „Moonlighting“-Protein bekannt.
Physical form
Kristallsuspension in 3,0 M (NH4)2SO4-Lösung und 0,04 M Tetranatriumpyrophosphat-Lösung, pH 8,0
Analysis Note
Proteinbestimmung durch TCA Biuret.
Other Notes
Eine Einheit wandelt bei 25 °C und pH-Wert 6,9 pro Minute 1,0 μmol 1,3-Diphosphoglycerat zu 3-Phosphoglycerat um.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U8501P5381G7877
specific activity
≥500 units/mg protein
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
≥400 units/mg protein (biuret)
specific activity
≥200 units/mg protein
biological source
bakers yeast
biological source
bakers yeast
biological source
bakers yeast
biological source
bakers yeast
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
ammonium sulfate suspension
concentration
1.0-10.0 mg/mL
concentration
-
concentration
≥3 mg/mL protein Biuret
concentration
-
storage condition
(Tightly closed)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)