Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 97,00 | |
| 100 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 305,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
2-(2-Aminoethyl)isothioharnstoff -dihydrobromid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
mp
190-196 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to yellow
SMILES string
Br[H].Br[H].NCCSC(N)=N
InChI
1S/C3H9N3S.2BrH/c4-1-2-7-3(5)6;;/h1-2,4H2,(H3,5,6);2*1H
InChI key
XDVMCVGTDUKDHL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Verwandte Kategorien
Application
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A5879-100G | 04061833376553 |
| A5879-25G | 04061833376560 |