Fortfahren mit
D204
S-(+)-O-Desmethylraclopride hydrobromide
solid, ≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3,5-Dichloro-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2,6-dihydroxybenzamide hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18Cl2N2O3 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
414.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
protect from light
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]23/D +11.0°, c = 1.08 in ethanol(lit.)
storage condition
protect from light
color
white
solubility
H2O: 10 mg/mL
SMILES string
Br.CCN1CCC[C@H]1CNC(=O)c2c(O)c(Cl)cc(Cl)c2O
InChI
1S/C14H18Cl2N2O3.BrH/c1-2-18-5-3-4-8(18)7-17-14(21)11-12(19)9(15)6-10(16)13(11)20;/h6,8,19-20H,2-5,7H2,1H3,(H,17,21);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
RIWAHQQBHAKCTN-QRPNPIFTSA-N
Application
Precursor to radiolabeled S-(+)-raclopride.
Disclaimer
Light sensitive
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U111S3316D9190
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage condition
protect from light
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
solubility
H2O: 10 mg/mL
solubility
H2O: 13 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL, H2O: soluble 4 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white
color
white
color
off-white
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)