Fortfahren mit
H8264
Hanks-Salze -Lösung
Modified, with sodium bicarbonate, without phenol red, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Hanks’ Balanced Salt solution
Synonym(e):
HBSS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
phenol red: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 0.35 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Hanks’ Balanced Salt Solution (HBSS) ist ein Puffer, mit dem biologische Medien nachgeahmt und die Zellen stabilisiert werden. Sie ist nützlich für Markierungsstudien mit Leukozyten. HBSS ist ein wirksames Konservierungsmittel für Parodontalligament-Zellen.[1] HBSS fehlen essenzielle anorganische Ionen, weswegen sie für Mangelernährungsstudien geeignet ist.[2]
Application
Calcium und Magnesium sind in dieser Formulierung enthalten und unterstützen die Zelladhäsion. Wird zur Minimierung der Zellanhaftung oder -aggregation verwendet.
Anwendungsgebiete der Ausgeglichenen Salzlösung nach Hanks:
  • Als Spüllösung für Hepatozyten[3]
  • Für die Dissektion von Hippocampi[4]
  • In Korrosionstests von Hundeknochen-Proben[5]
  • Für Studien zum „Aushungern“ von Brustkrebszelllinien[2]
  • Als Bestandteil einer Spinalganglion-Dissoziationslösung[6]
  • Als Kammerlösung für das Patch-Clamp-System
Other Notes
Es wurde gezeigt, dass Phenolrot das Wachstum mancher Zellen in Klonierungsdichte hemmt. Verwenden Sie dieses Medium bei der Arbeit mit Stammzellen oder beim Züchten von Zellen mit niedriger Dichte.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H6648H9394H9269
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
components
phenol red: no
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
NaHCO3: 0.35 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: no
components
NaHCO3: 0.35 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: 0.011 g/L
components
NaHCO3: 0.35 g/L
phenol red: 0.011 g/L
glucose: 1.0 g/L (Dextro)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks-Salze -Lösung
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Discover an expert protocol for optimizing MDCK-II cell growth on the Millicell® 96-well cell culture assembly with the Millicell® ERS 3.0.
Verwandter Inhalt
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.
Emmet Galvin et al.
Medical & biological engineering & computing, 55(8), 1261-1275 (2016-10-28)
Magnesium stents are a promising candidate in the emerging field of absorbable metallic stents (AMSs). In this study, the mechanical and corrosion performance of dog-bone specimens and a specific stent design of a magnesium alloy, WE43, are assessed experimentally in
Physical removal of the midbody remnant from polarised epithelial cells using take-up by suction pressure (TUSP)
Bernabe-Rubio,M, et al
Bio-protocol, 7 (2017)
Online oxygen monitoring using integrated inkjet-printed sensors in a liver-on-a-chip system
Moya A, et al.
Lab on a chip, 18, 2023-2035 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
H8264-200B04061842649662
H8264-100ML04061833807620
H8264-1L04061833808047
H8264-6X500ML04061833808610
H8264-1LSTAB04065272732116
H8264-500ML04061833808177
H8264-6X1L04061833808467
Questions
  1. Can this be used for testing bioglass in terms of hydroxyapatite growth?
    1 answer
    1. This product has not been tested for the use in bioglass in terms of hydroxyapatite growth. Application specific use of this product needs to be determined by the end user. The formulations of this and other HBSS products are provided below for further evaluation: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/555/001/h8264for.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 2 Ratings-only reviews